Merck
47347
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Val-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Fmoc-N-メチル-D-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
7350401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47347:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)