Merck
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mo(NCCH3)3(CO)3
CAS番号:
分子量:
303.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
mp
90 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)