Merck
473073
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopentene-1-heptanoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O4
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 97% (HPLC)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI Key
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
473073-500MG:
473073-BULK:
473073-100MG:
473073-VAR:
試験成績書(COA)