Merck
472891
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17N3O5
CAS番号:
分子量:
319.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
mp
171 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
InChI Key
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472891-5G:
472891-BULK:
472891-VAR:
472891-1G:
試験成績書(COA)