Merck
468983
Sigma-Aldrich
4,5-ジフルオロ-2-ニトロ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H2(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
203.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F2NO4/c8-4-1-3(7(11)12)6(10(13)14)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
HGGRAOYTQNFGGN-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid can be obtained from the nitration of 4,5-difluorobenzoic acid or 3,4-difluorobenzoic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
468983-BULK:
468983-5G:
468983-VAR:
468983-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorinated benzoic acid derivatives.
DeGraw JI, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 13(4), 687-688 (1968)
Synthesis of 4-hydroxyquinolin-2 (1H)-one analogues and 2-substituted quinolone derivatives.
Jung J-C, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 61-67 (2001)