Merck
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15ClO2
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI Key
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
466913-VAR:
466913-10ML:
466913-BULK:
466913-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)