Merck
465658
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-トレオニンメチルエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
465658-BULK:
465658-VAR:
465658-10G:
465658-1G:
試験成績書(COA)