Merck
458589
Sigma-Aldrich
Isonicotinic anhydride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O3
CAS番号:
分子量:
228.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OC(=O)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-11(9-1-5-13-6-2-9)17-12(16)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
InChI Key
ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458589-250MG:
458589-1G:
458589-BULK:
458589-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New synthesis of the antitumor 6H-pyrido [4, 3-b] carbazole alkaloid ellipticine.
Kano S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(14), 2979-2981 (1981)
Preparation of Nicotinic and Isonicotinic Anhydride.
Schrecker AW and Maury PB.
Journal of the American Chemical Society, 76(22), 5803-5803 (1954)
François Darrouzain et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(1), 228-232 (2006-01-13)
Two hydrophobic parameters (logkw-C18 and logkw-IAM, respectively) of a huperzine A series were extrapolated by high performance liquid chromatography (HPLC) using both C18 and immobilised artificial membrane (IAM) columns. A mathematical correlation between C18 and IAM hydrophobic parameters was completed