Merck
447765
Sigma-Aldrich
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
別名:
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6ClF3O2
CAS番号:
分子量:
274.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
InChI Key
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
447765-1G:
447765-5G:
447765-VAR:
447765-BULK:
試験成績書(COA)