Merck
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
別名:
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O5
CAS番号:
分子量:
174.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
mp
105-112 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445584-BULK:
445584-5G:
445584-25G:
445584-VAR:
試験成績書(COA)