Merck
444693
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(CO2C2H5)3
CAS番号:
分子量:
294.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-139 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H18O6/c1-4-19-13(16)10-7-11(14(17)20-5-2)9-12(8-10)15(18)21-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
444693-BULK:
444693-VAR:
444693-25G:
444693-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samantha Y Chong et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 62(Pt 5), 864-874 (2006-09-20)
The crystal structures of triethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate (I), triethyl-1,3,5-benzenetricarboxylate (II) and tris-2-hydroxyethyl isocyanurate (III) have been determined from conventional laboratory X-ray powder diffraction data using the differential evolution structure solution technique. The determination of these structures presented an unexpectedly wide variation in
Synthesis of Macrocyclic [n. n. n](1, 3, 5) Cyclophane Polylactones.
Kanishi M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54(12), 3828-3831 (1981)