Merck
444030
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O7
CAS番号:
分子量:
328.32
Beilstein:
5298835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI Key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
444030-BULK:
444030-1G:
444030-250MG:
444030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)