Merck
443719
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-フルオロプロパン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
140.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
99-101 °C (lit.)
密度
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FCCCBr
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup