Merck
442364
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial cyclohexyl/isopropyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,700 by GPC
別名:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
フォーム
powder
分子量
average Mn ~1,700 by GPC
組成
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
mp
160-170 °C (lit.)
酸性度指数
255‑285 mg KOH/g
転移温度
Tg 124 °C
溶解性
ketones, ethers and alkali: soluble
詳細
~1.7:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
アプリケーション
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
特徴および利点
低い溶液粘度、高い機能性。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442364-VAR:
442364-1KG:
442364-BULK:
442364-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)