Merck
44065
Sigma-Aldrich
1,12-ドデカンジイルビス(トリブチルホスホニウム)ジブロミド
≥95.0% (AT)
別名:
ドデカメチレンビス(トリブチルホスホニウム)ジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H78Br2P2
CAS番号:
分子量:
732.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (AT)
SMILES記法
[Br-].[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
その他情報
Reagent for ion-pair chromatography
以下による置換
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
A. Ohki et al.
Chromatographia, 32, 73-73 (1991)
Clarissa K L Ng et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 811-816 (2006-01-20)
A series of bisquaternary ammonium salts with a 12-carbon spacer between the positive charges were synthesized, and their antifungal activity has been investigated. Compounds with butyl, pentyl, and isopentyl headgroups were the most potent antifungal agents with MICs in the