グレード
anhydrous
蒸気密度
6.3 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
粒径
−10 mesh
mp
568 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
SMILES記法
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 半導体に使用できるセレン化カドミウムの合成(1)。
- 原子力工学への使用が考えられる三塩化アメリシウムの合成(2)。
- 医薬品、医学および農業に使用できる5-置換1H-テトラゾールの調製における触媒として(3)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439800-25G-PW:
439800-25G:4548173150963
439800-BULK:
439800-5G:4548173150970
439800-VAR:
439800-5G-PW:
試験成績書(COA)