Merck
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
別名:
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
174.24
Beilstein:
3588328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436992-BULK:
436992-1G:
436992-VAR:
試験成績書(COA)