Merck
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
218.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
140 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.
その他情報
1,5-ビス(tert-ブチルジメチルシロキシ)ペンタン含有
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
435732-BULK:
435732-5ML:
435732-VAR:
435732-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)