分子量
average Mw 1,500
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.452
pH
4-6
粘度
2-3 cP, 15 % in H2O
密度
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
434930-1L:
434930-VAR:
434930-BULK:
434930-4L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)