Merck
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionic acid, Boc-3-methyl-L-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO4
CAS番号:
分子量:
279.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI Key
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3