Merck
425702
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
別名:
Praseodymium(III) triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Pr
CAS番号:
分子量:
588.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: praseodymium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
SMILES記法
[Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
詳細
Praseodymium (III) trifluoromethanesulfonate (Praseodymium(III) triflate) is a water-tolerant Lewis acid. It is an efficient catalyst employed for the synthesis of α-aminonitrile, via condensation of aldehydes, amines and trimethylsilyl cyanide.
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 不斉α-アミノ化反応
  • 重合反応
  • 位置選択的な還元的開環反応
  • 分子間ヒドロアミノ化反応
  • Paar-Knorr縮合
  • Friedel-Craftsアルケニル化
  • Friedel-Craftsアシル化
  • Biginelli反応
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate (Praseodymium(III) triflate) was employed as catalyst for the aqueous aza-Diels-Alder reactions of aldehydes and dienes. It was also used as catalyst for the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425702-BULK:
425702-VAR:
425702-5G:
425702-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu L, Chen D, Wang PG
Tetrahedron Letters, 37, 2169-2169 (1996)
Praseodymium Trifluoromethylsulfonate as an Efficient and Recyclable Catalyst for the Synthesis of a-Aminonitriles.
De SK and Gibbs RA.
Synthetic Communications, 35(7), 961-966 (2005)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)