Merck
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3GeI
CAS番号:
分子量:
244.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
134 °C (lit.)
密度
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Ge](C)(C)I
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425648-5G:
425648-BULK:
425648-VAR:
425648-1G:
試験成績書(COA)