Merck
424323
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-リンゴ酸ジイソプロピル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D +12.8°, neat
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424323-VAR:
424323-5ML:
424323-BULK:
424323-25ML:
試験成績書(COA)