Merck
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-ベルベノン
≥99%
別名:
(1S,5S)-2-ピネン-4-オン, (1S,5S)-4,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプト-3-エン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1907623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D −142°, neat
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N