Merck
419583
Sigma-Aldrich
2-ブテニルマグネシウムクロリド 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
114.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C\C=C\C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1/b4-3+;;
InChI Key
RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419583-1L:4548173148168
419583-100ML:4548173148151
419583-BULK:
419583-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)