コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-メチルコハク酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI Key
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415618-VAR:
415618-BULK:
415618-5G:
415618-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)