Merck
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2OCH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
178.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
SMILES記法
OC(=O)COCCOCC(O)=O
包装
Packaged in glass bottles