Merck
406740
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)ジグリシジルエーテル
average Mn ~640
別名:
Polyoxypropylene diglycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
分子量
average Mn ~640
屈折率
n20/D 1.457
密度
1.06 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether maybe used in the preparation of anti corrosive solvent free coatings. It has been reported to be used in the preparation of polymer gel and prepolymer polypropylene glycol diglycidyl ether diacrylate.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406740-250ML:
406740-VAR:
406740-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a novel UV-curable prepolymer polypropyleneglycol diglycidyl ether diacrylate.
Huang B, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 23(4), 495-498 (2008)
A study on the reactive diluent for the solvent-free epoxy anticorrosive coating
Li Y, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(7), 2466-2469 (2014)