Merck
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
405.23
Beilstein:
4506658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
406252-BULK:
406252-500MG:4548173993911
406252-VAR:
406252-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)