Merck
406198
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオールビニルエーテル
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
別名:
1,4-Butanediol monovinyl ether, 4-(Ethenyloxy)-1-butanol, 4-(Vinyloxy)-1-butanol, 4-Hydroxybutyl vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHO(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
116.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI Key
HMBNQNDUEFFFNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406198-500ML:
406198-BULK:
406198-VAR:
406198-100ML:
試験成績書(COA)