Merck
403490
Sigma-Aldrich
クロロジフェニルシラン
95%
別名:
ジフェニルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2SiHCl
CAS番号:
分子量:
218.75
Beilstein:
2937164
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI Key
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)