Merck
40317
Sigma-Aldrich
水酸化テトラメチルアンモニウム 溶液
semiconductor grade ULSI PURANAL (Honeywell 17032)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
91.15
Beilstein:
3558708
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
semiconductor grade ULSI PURANAL (Honeywell 17032)
CofA
specification on request
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PURANAL is a trademark of Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,thymus
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40317-5L:
試験成績書(COA)