Merck
400971
Sigma-Aldrich
リン化カルシウム
別名:
Calcium Photophor, Tricalcium diphosphide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca3P2
CAS番号:
分子量:
182.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
chunks
粒径
1-7 mm
SMILES記法
[Ca]=P[Ca]P=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2P
InChI Key
HMTIWQQJRUFNAF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
400971-100G:
400971-500G:
400971-VAR:
400971-BULK:
試験成績書(COA)