Merck
40050
Sigma-Aldrich
3,5-ジメチルシクロヘキサノール
mixture of stereo isomers, ≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H9OH
CAS番号:
分子量:
128.21
Beilstein:
2036694
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
185-186 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC(C)CC(O)C1
InChI
1S/C8H16O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-9H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
WIYNOPYNRFPWNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-Dimethylcyclohexanol has been reported to be present in the essential oil from Pouteria splendens leaves by GC-MS analysis.
アプリケーション
3,5-Dimethylcyclohexanol may be used in the preparation of 1-chloro-3,5-dimethylcyclohexane.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40050-BULK-F:
40050-100ML-F:
40050-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long-range proton hyperfine splittings in the epr spectra of cyclohexyl and alkylcyclohexyl radicals: ring inversion in the cyclohexyl radical.
Roberts BP and Steel AJ.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 211, 2025-2029 (1992)
Genus Pouteria: Chemistry and biological activity.
Silva CAM, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(2A), 501-509 (2009)