Merck
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
204.15
Beilstein:
1963428
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
400432-BULK:
400432-25ML:
400432-VAR:
400432-5ML:
試験成績書(COA)