Merck
399477
Sigma-Aldrich
Silicon hexaboride
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiB6
CAS番号:
分子量:
94.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
粒径
−325 mesh
SMILES記法
B12B3B4B1[Si]45B2B35
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
399477-10G:
399477-50G:
399477-VAR:
399477-BULK:
試験成績書(COA)