Merck
399442
Sigma-Aldrich
ケイ化タングステン
−325 mesh, 99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WSi2
CAS番号:
分子量:
240.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.5%
形状
powder
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
InChI Key
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
399442-BULK:
399442-VAR:
399442-10G:
399442-50G:
試験成績書(COA)