Merck
39740
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルブタン
≥99.0% (GC)
別名:
ネオヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730736
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.97 (vs air)
蒸気圧
5.35 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
~7.7 %
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2-ジメチルブタン(ネオヘキサン)は、非環式のアルカンであり、ヘキサンの異性体です。そのリサーチ法オクタン価(RON)は、91.8であると報告されています。ジェット撹拌反応器(JSR)における、低温での2,2-ジメチルブタンの酸化が研究されています。 Pt-Re触媒による2,2-ジメチルブタン(ネオヘキサン)の反応が研究されています。
アプリケーション
2,2-ジメチルブタンは、支持体化金属触媒における可能な活性部位の性質を調べるためのプローブとして使用されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39740-100ML:4548173963877
39740-VAR:
39740-500ML:4548173963884
39740-BULK:
39740-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)