蒸気圧
2.15 psi ( 20 °C)
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.262 (lit.)
bp
68-69 °C/743 mmHg (lit.)
密度
1.736 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F15N/c7-1(8,9)4(16,17)22(5(18,19)2(10,11)12)6(20,21)3(13,14)15
InChI Key
CBEFDCMSEZEGCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
397156-BULK:
397156-VAR:
397156-25ML:
397156-5ML:
試験成績書(COA)