Merck
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-Hexanediol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
4652444
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
212-215 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in the synthesis of phospholanes. A building block in the synthesis of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
396729-250MG:
396729-BULK:
396729-VAR:
396729-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)