蒸気圧
0.36 psi ( 20 °C)
形状
liquid
利用可能性
available only in USA
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-3-11-6(10)5(8-7)4(2)9/h3H2,1-2H3
InChI Key
JWTPSIXYXYNAOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 1,4-oxathiocines and thiopyran derivatives via Rh-catalyzed reaction with 2-amino-4,5-dihydro-3-thiophenecarbonitriles.
- β-keto esters via C−H insertion reaction with aromatic aldehydes using NbCl5 as a catalyst.
- Diazoacetoacetate derivatives by reacting with aldehydes via aldol condensation and subsequent and in situ oxidation reaction.
- Isoquinolone and pyridone derivatives by Rh-catalyzed C−H activation/annulation reaction with various N-methoxybenzamides.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ジアゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
395315-250MG:
395315-1G:
395315-BULK:
395315-VAR:
試験成績書(COA)