Merck
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
CAS番号:
分子量:
208.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)