Merck
383341
Sigma-Aldrich
タングストケイ酸 水和物
≥99.9% trace metals basis
別名:
シリコタングステン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
2878.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder, chunks or granules
組成
Degree of hydration, 25-26
SMILES記法
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ケイタングステン酸塩ブチルメチルイミダゾリウムブロミドイオン液体複合材料の合成
  • 光触媒であるSn(II)置換Keggin型ポリオキソ金属酸塩の合成
  • ケイタングステン酸/有機修飾シランプロトン導電性膜の合成
  • Kegginアニオンを持つ電荷移動化合物の合成
  • キシレンの触媒的液相酸化に用いる触媒の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383341-50G:4548173359205
383341-VAR:
383341-BULK:
383341-10G:
試験成績書(COA)