Merck
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(-)-2-ヒドロキシ-3-ピナノン
99%
別名:
(1S,2S,5S)-2-ヒドロキシ-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
Beilstein:
3196635
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
InChI Key
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
380342-1G:
380342-VAR:
380342-5G:
380342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)