Merck
379158
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
V(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
181.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES記法
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
379158-VAR:
379158-1G:
379158-BULK:
379158-250MG:
試験成績書(COA)