Merck
376922
Sigma-Aldrich
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
別名:
Tributylantimonite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sb(OC4H9)3
CAS番号:
分子量:
341.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気圧
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
反応適合性
core: antimony
濃度
65 wt. % in toluene
屈折率
n20/D 1.48
密度
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI Key
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
特徴および利点
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
376922-250ML:4548173141510
376922-50ML:4548173141527
376922-VAR:
376922-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)