Merck
376655
Sigma-Aldrich
フタル酸ジイソオクチル
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
CAS番号:
分子量:
390.56
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
蒸気圧
1 mmHg ( 200 °C)
組成
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
不純物
≤2% dioctyl phthalate
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
376655-25ML:
376655-3L:
376655-BULK:
376655-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food