Merck
37342
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥98.0%
別名:
(1R-cis)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, (1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
Beilstein:
1909468
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
光学活性
[α]20/D +242±5°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
121-127 °C (lit.)
136-139 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10+/m0/s1
InChI Key
QPUHWUSUBHNZCG-VHSXEESVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Chiral building block for preparing both enantiomers of 1,2-epoxy-1,2,3,4-tetrahydro- naphthalene
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37342-BULK:
37342-1G:
37342-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Débora Maria Abrantes Costa et al.
Protein expression and purification, 132, 50-59 (2017-01-17)
The second enzyme of the naphthalene degradation pathway in Pseudomonas putida G7 is NahB, a dehydrogenase that converts cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene to 1,2-dihydroxynaphthalene. We report the cloning, optimization of expression, purification, kinetic studies and preliminary structural characterization of the recombinant NahB. The
A.J. Blacker et al.
PCT Int. Appl. 94, 19338 null