分子量
average Mw ~200,000
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(ビニルアルコール)およびポリ(ビニルピロリドン)の代替品になります。コーティングの接着促進剤です。ヒートシーリングおよび再湿型ホットメルト接着剤です
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372854-500G:
372854-BULK:
372854-VAR:
372854-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。