Merck
371971
Sigma-Aldrich
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
98%
別名:
HFBMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CFHCF3
CAS番号:
分子量:
250.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.25 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
InChI Key
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371971-25G:
371971-VAR:
371971-5G:
371971-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.